3-Chloro-5-fluoropyridine-2-carbonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Chloro-5-fluoropicolinonitrile, 3-Chloro-2-cyano-5-fluoropyridine
PC49019-100MG PC49019-250MG PC49019-1G
APOSPC49019-100MGEA 168 EUR
APOSPC49019-100MG APOSPC49019-250MG APOSPC49019-1G
3-Chloro-5-fluoropyridine-2-carbonitrile
3-Chloro-5-fluoropyridine-2-carbonitrile
Formula: C₆H₂ClFN₂
MW: 156,545 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18255335
Núm. CAS: 950670-25-4