2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)styrene
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Fluoro-3-vinylbenzotrifluoride, 1-Ethenyl-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzene
PC49020-1G PC49020-5G
APOSPC49020-1GEA 92.8 EUR
APOSPC49020-1G APOSPC49020-5G
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)styrene
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)styrene
Formula: C₉H₆F₄
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD18909663
Núm. CAS: 1298094-29-7
UN: 1993
ADR: 3,II