4-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Bromo-α,α,α-trifluoro-2-picoline
PC49026-1G PC49026-10G
APOSPC49026-1GEA 48 EUR
APOSPC49026-1G APOSPC49026-10G
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine
Formula: C₆H₃BrF₃N
MW: 225,994 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07774089
Núm. CAS: 887583-90-6