3-Chloro-5-fluoropyridine-2-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Carboxy-3-chloro-5-fluoropyridine, 3-Chloro-5-fluoropicolinic acid
PC49027-250MG PC49027-100MG
APOSPC49027-250MGEA 79.9 EUR
APOSPC49027-250MG APOSPC49027-100MG
3-Chloro-5-fluoropyridine-2-carboxylic acid
3-Chloro-5-fluoropyridine-2-carboxylic acid
Formula: C₆H₃ClFNO₂
MW: 175,545 g/mol
Pto. de fusión: 142…144 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13185822
Núm. CAS: 128073-01-8