8-Fluoroquinoline-3-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
3-Carboxy-8-fluoroquinoline
PC49033-1G
PC49033-250MG
PC49033-5G
APOSPC49033-1GEA
62.5
EUR
APOSPC49033-1G
APOSPC49033-250MG
APOSPC49033-5G
8-Fluoroquinoline-3-carboxylic acid
8-Fluoroquinoline-3-carboxylic acid
Formula:
C₁₀H₆FNO₂ Pto. de fusión: 240…250 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD11108738 Núm. CAS: 71082-53-6 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...