3-Amino-8-fluoroquinoline dihydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
8-Fluoroquinolin-3-amine dihydrochloride
PC49034-1G
PC49034-250MG
APOSPC49034-1GEA
372
EUR
APOSPC49034-1G
APOSPC49034-250MG
3-Amino-8-fluoroquinoline dihydrochloride
3-Amino-8-fluoroquinoline dihydrochloride
Formula:
C₉H₇FN₂·2ClH MW: 235,086 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD18375334 Núm. CAS: 1266226-18-9 |