3-(Aminomethyl)-5-(trifluoromethyl)pyridine dihydrochloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: [5-(Trifluoromethyl)pyridin-3-yl]methylamine dihydrochloride
PC49039-1G PC49039-500MG
APOSPC49039-1GEA 342 EUR
APOSPC49039-1G APOSPC49039-500MG
3-(Aminomethyl)-5-(trifluoromethyl)pyridine dihydrochloride 95%
3-(Aminomethyl)-5-(trifluoromethyl)pyridine dihydrochloride
Formula: C₇H₇F₃N₂·2ClH
MW: 249,061 g/mol
Pto. de fusión: 210 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16988625
Núm. CAS: 1020747-92-5