2-Chloroethyl trifluoromethanesulphonate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC49047-1G PC49047-5G
APOSPC49047-1GEA 284 EUR
APOSPC49047-1G APOSPC49047-5G
2-Chloroethyl trifluoromethanesulphonate 95%
2-Chloroethyl trifluoromethanesulphonate
Formula: C₃H₄ClF₃O₃S
Pto. de fusión: –50,5…–50 °C
Densidad: 1,6 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18074401
Núm. CAS: 73323-80-5
UN: 2810
ADR: 6.1,III