1-Chloro-2,4,6-trifluorobenzene 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Chloro-1,3,5-trifluorobenzene, 2,4,6-Trifluorochlorobenzene
PC4905-25G PC4905-5G
APOSPC4905-25GEA 437 EUR
APOSPC4905-25G APOSPC4905-5G
1-Chloro-2,4,6-trifluorobenzene 95%
1-Chloro-2,4,6-trifluorobenzene
Formula: C₆H₂ClF₃
Pto. Ebullición: 124 °C
Pto. de fusión: –1 °C
Pto. de inflamación: 41 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012239
Núm. CAS: 2106-40-3
UN: 1993
ADR: 3,III