2-Bromo-6-fluorobenzoyl chloride
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC49061-10G PC49061-5G
APOSPC49061-10GEA 524 EUR
APOSPC49061-10G APOSPC49061-5G
2-Bromo-6-fluorobenzoyl chloride
2-Bromo-6-fluorobenzoyl chloride
Formula: C₇H₃BrClFO
MW: 237,454 g/mol
Pto. Ebullición: 108…110 °C (15 mm Hg)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09038470
Núm. CAS: 1020718-20-0
UN: 3265
ADR: 8,III