2,4-Difluoro-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC49068-1G PC49068-250MG PC49068-5G
APOSPC49068-1GEA 58 EUR
APOSPC49068-1G APOSPC49068-250MG APOSPC49068-5G
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formula: C₈H₄BrF₅
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD25541882
Núm. CAS: 1445995-80-1
UN: 3265
ADR: 8,II