4-Bromo-7-fluoroindan-1-one
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4-Bromo-2,3-dihydro-7-fluoro-1H-inden-1-one, 4-Bromo-7-fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-one, 4-Bromo-2,3-dihydro-7-fluoro-1-oxo-1H-indene
PC49069-1G
PC49069-250MG
PC49069-5G
APOSPC49069-1GEA
49.3
EUR
APOSPC49069-1G
APOSPC49069-250MG
APOSPC49069-5G
4-Bromo-7-fluoroindan-1-one
4-Bromo-7-fluoroindan-1-one
Formula:
C₉H₆BrFO MW: 229,046 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD17677340 Núm. CAS: 1003048-72-3 |