2'-Bromo-2,2,2,5'-tetrafluoroacetophenone
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-(2-Bromo-5-fluorophenyl)-2,2,2-trifluoroethan-1-one
PC49073-1G PC49073-250MG
APOSPC49073-1GEA 720 EUR
APOSPC49073-1G APOSPC49073-250MG
2'-Bromo-2,2,2,5'-tetrafluoroacetophenone
2'-Bromo-2,2,2,5'-tetrafluoroacetophenone
Formula: C₈H₃BrF₄O
MW: 271,006 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD25541883
Núm. CAS: 1445995-82-3