2'-Fluoro-3'-methoxyacetophenone 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Acetyl-2-fluoroanisole, 1-(2-Fluoro-3-methoxyphenyl)ethan-1-one
PC49075-1G PC49075-250MG PC49075-5G
APOSPC49075-1GEA 270 EUR
APOSPC49075-1G APOSPC49075-250MG APOSPC49075-5G
2'-Fluoro-3'-methoxyacetophenone 97%
2'-Fluoro-3'-methoxyacetophenone
Formula: C₉H₉FO₂
MW: 168.165 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13194330
Núm. CAS: 208777-19-9