2-Fluoro-4-nitrobenzyl bromide 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: α-Bromo-2-fluoro-4-nitrotoluene, 1-(Bromomethyl)-2-fluoro-4-nitrobenzene
PC49076-1G PC49076-250MG PC49076-5G
APOSPC49076-1GEA 95.7 EUR
APOSPC49076-1G APOSPC49076-250MG APOSPC49076-5G
2-Fluoro-4-nitrobenzyl bromide 97%
2-Fluoro-4-nitrobenzyl bromide
Formula: C₇H₅BrFNO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10000853
Núm. CAS: 127349-56-8
UN: 3261
ADR: 8,II