3-Amino-6-bromo-2-hydroxybenzotrifluoride 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 6-Amino-3-bromo-2-(trifluoromethyl)phenol, 4-Bromo-2-hydroxy-3-(trifluoromethyl)aniline
PC49077-1G PC49077-250MG
APOSPC49077-1GEA 406 EUR
APOSPC49077-1G APOSPC49077-250MG
3-Amino-6-bromo-2-hydroxybenzotrifluoride 96%
3-Amino-6-bromo-2-hydroxybenzotrifluoride
Formula: C₇H₅BrF₃NO
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD25541884
Núm. CAS: 1445995-79-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III