1,1'-Ethane-1,2-diylbis(2-fluorobenzene) 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC49078-1G PC49078-5G PC49078-10G
APOSPC49078-1GEA 145 EUR
APOSPC49078-1G APOSPC49078-5G APOSPC49078-10G
1,1'-Ethane-1,2-diylbis(2-fluorobenzene) 95%
1,1'-Ethane-1,2-diylbis(2-fluorobenzene)
Formula: C₁₄H₁₂F₂
Pto. de fusión: 40…41 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD15143587
Núm. CAS: 349-38-2