Methyl 4-bromo-2-(trifluoromethoxy)benzoate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC49082-1G PC49082-5G PC49082-25G
APOSPC49082-1GEA 21.9 EUR
APOSPC49082-1G APOSPC49082-5G APOSPC49082-25G
Methyl 4-bromo-2-(trifluoromethoxy)benzoate
Methyl 4-bromo-2-(trifluoromethoxy)benzoate
Formula: C₉H₆BrF₃O₃
MW: 299,041 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12761592
Núm. CAS: 933785-18-3