4-Bromo-2-methoxybenzotrifluoride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Bromo-2-(trifluoromethyl)anisole, 5-Bromo-2-(trifluoromethyl)phenyl methyl ether, 4-Bromo-2-methoxy-1-(trifluoromethyl)benzene
PC49083-1G PC49083-25G PC49083-5G
APOSPC49083-1GEA 31.9 EUR
APOSPC49083-1G APOSPC49083-25G APOSPC49083-5G
4-Bromo-2-methoxybenzotrifluoride
4-Bromo-2-methoxybenzotrifluoride
Formula: C₈H₆BrF₃O
MW: 255.032 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13194486
Núm. CAS: 944805-63-4