3-Amino-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Cyano-α,α,α-trifluoro-o-toluidine, 2-Amino-4-cyanobenzotrifluoride
PC49084-1G PC49084-250MG PC49084-5G
APOSPC49084-1GEA 24.8 EUR
APOSPC49084-1G APOSPC49084-250MG APOSPC49084-5G
3-Amino-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
3-Amino-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formula: C₈H₅F₃N₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18072580
Núm. CAS: 1220630-83-0