2,3-Difluoro-4-iodoaniline
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC49086-1G
PC49086-5G
APOSPC49086-1GEA
87
EUR
APOSPC49086-1G
APOSPC49086-5G
2,3-Difluoro-4-iodoaniline
2,3-Difluoro-4-iodoaniline
Formula:
C₆H₄F₂IN Pto. de fusión: 65 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD21602052 Núm. CAS: 1026989-94-5 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...