2,3-Difluoro-1,4-diiodobenzene
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC49088-1G PC49088-5G
APOSPC49088-1GEA 88.6 EUR
APOSPC49088-1G APOSPC49088-5G
2,3-Difluoro-1,4-diiodobenzene
2,3-Difluoro-1,4-diiodobenzene
Formula: C₆H₂F₂I₂
Pto. de fusión: 55…60 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22273735
Núm. CAS: 501433-06-3