4'-Bromo-2,2,2,2'-tetrafluoroacetophenone
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1-(4-Bromo-2-fluorophenyl)-2,2,2-trifluoroethan-1-one, 1-(4-Bromo-2-fluorophenyl)-2,2,2-trifluoroethanone
PC49089-1G
PC49089-250MG
PC49089-5G
APOSPC49089-1GEA
150
EUR
APOSPC49089-1G
APOSPC49089-250MG
APOSPC49089-5G
4'-Bromo-2,2,2,2'-tetrafluoroacetophenone
4'-Bromo-2,2,2,2'-tetrafluoroacetophenone
Formula:
C₈H₃BrF₄O MW: 271,006 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD19439730 Núm. CAS: 617706-18-0 |