Ethyl 2-({[4-(trifluoromethyl)anilino]carbothioyl}amino)acetate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1-(Ethoxycarbonylmethyl)-3-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-2-thiourea
PC4909-1G PC4909-500MG
APOSPC4909-1GEA 590 EUR
APOSPC4909-1G APOSPC4909-500MG
Ethyl 2-({[4-(trifluoromethyl)anilino]carbothioyl}amino)acetate 97%
Ethyl 2-({[4-(trifluoromethyl)anilino]carbothioyl}amino)acetate
Formula: C₁₂H₁₃F₃N₂O₂S
Pto. de fusión: 150…152 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00975552
Núm. CAS: 321433-99-2