5-Fluoro-2-iodo-4-nitrotoluene
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Fluoro-5-iodo-4-methylnitrobenzene, 1-Fluoro-4-iodo-5-methyl-2-nitrobenzene
PC49091-1G PC49091-250MG PC49091-5G
APOSPC49091-1GEA 169 EUR
APOSPC49091-1G APOSPC49091-250MG APOSPC49091-5G
5-Fluoro-2-iodo-4-nitrotoluene
5-Fluoro-2-iodo-4-nitrotoluene
Formula: C₇H₅FINO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD27937150
Núm. CAS: 1803811-31-5