(Trifluoromethoxy)acetic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-(Trifluoromethoxy)ethanoic acid
PC49092-1G PC49092-500MG
APOSPC49092-1GEA 415 EUR
APOSPC49092-1G APOSPC49092-500MG
(Trifluoromethoxy)acetic acid
(Trifluoromethoxy)acetic acid
Formula: C₃H₃F₃O₃
MW: 144.049 g/mol
Pto. Ebullición: 84 °C (33 mm Hg)
Densidad: 1.5014 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11858185
Núm. CAS: 69105-00-6