3,5-Bis(trifluoromethyl)-α,N-dimethylbenzylamine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC49094-1G PC49094-5G
APOSPC49094-1GEA 78.3 EUR
APOSPC49094-1G APOSPC49094-5G
3,5-Bis(trifluoromethyl)-α,N-dimethylbenzylamine
3,5-Bis(trifluoromethyl)-α,N-dimethylbenzylamine
Formula: C₁₁H₁₁F₆N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08460499
Núm. CAS: 290297-43-7