1-Chloro-7-fluoroisoquinoline
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Chloro-7-fluoro-2-azanaphthalene
PC49097-1G PC49097-500MG
APOSPC49097-1GEA 531 EUR
APOSPC49097-1G APOSPC49097-500MG
1-Chloro-7-fluoroisoquinoline
1-Chloro-7-fluoroisoquinoline
Formula: C₉H₅ClFN
MW: 181.594 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16883053
Núm. CAS: 630422-89-8