2-Fluoro-4-iodonitrobenzene
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Fluoro-4-iodo-1-nitrobenzene
PC49098-1G PC49098-5G PC49098-25G PC49098-10G
APOSPC49098-1GEA 40.6 EUR
APOSPC49098-1G APOSPC49098-5G APOSPC49098-25G APOSPC49098-10G
2-Fluoro-4-iodonitrobenzene
2-Fluoro-4-iodonitrobenzene
Formula: C₆H₃FINO₂
MW: 266.996 g/mol
Pto. de fusión: 118…118.5 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18396989
Núm. CAS: 2996-31-8