4-Bromo-3-(trifluoromethoxy)aniline 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC49116-1G PC49116-250MG PC49116-5G
APOSPC49116-1GEA 69.6 EUR
APOSPC49116-1G APOSPC49116-250MG APOSPC49116-5G
4-Bromo-3-(trifluoromethoxy)aniline 95%
4-Bromo-3-(trifluoromethoxy)aniline
Formula: C₇H₅BrF₃NO
MW: 256,02 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD11506046
Núm. CAS: 116369-25-6
UN: 2810
ADR: 6.1,III