(2,4-Difluorophenyl)methanesulphonyl chloride
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC49122-1G PC49122-500MG
APOSPC49122-1GEA 241 EUR
APOSPC49122-1G APOSPC49122-500MG
(2,4-Difluorophenyl)methanesulphonyl chloride
(2,4-Difluorophenyl)methanesulphonyl chloride
Formula: C₇H₅ClF₂O₂S
MW: 226,628 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06798046
Núm. CAS: 179524-68-6
UN: 3265
ADR: 8,II