(2,5-Difluorophenyl)methanesulphonyl chloride
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC49123-1G PC49123-250MG
APOSPC49123-1GEA 161 EUR
APOSPC49123-1G APOSPC49123-250MG
(2,5-Difluorophenyl)methanesulphonyl chloride
(2,5-Difluorophenyl)methanesulphonyl chloride
Formula: C₇H₅ClF₂O₂S
MW: 226.628 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06798047
Núm. CAS: 179524-62-0
UN: 3261
ADR: 8 III