(2,6-Difluorophenyl)methanesulphonyl chloride
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: α-(Chlorosulphonyl)-2,6-difluorotoluene
PC49124-1G PC49124-250MG
APOSPC49124-1GEA 429 EUR
APOSPC49124-1G APOSPC49124-250MG
(2,6-Difluorophenyl)methanesulphonyl chloride
(2,6-Difluorophenyl)methanesulphonyl chloride
Formula: C₇H₅ClF₂O₂S
MW: 226.628 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11976096
Núm. CAS: 179524-60-8
UN: 3261
ADR: 8 III