5-Ethynyl-2-(trifluoromethyl)pyridine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC49132-1G PC49132-250MG PC49132-5G
APOSPC49132-1GEA 166 EUR
APOSPC49132-1G APOSPC49132-250MG APOSPC49132-5G
5-Ethynyl-2-(trifluoromethyl)pyridine 95%
5-Ethynyl-2-(trifluoromethyl)pyridine
Formula: C₈H₄F₃N
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD13189725
Núm. CAS: 1196155-24-4