2-Ethynyl-5-fluoro-3-methylpyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC49135-1G PC49135-250MG
APOSPC49135-1GEA 650 EUR
APOSPC49135-1G APOSPC49135-250MG
2-Ethynyl-5-fluoro-3-methylpyridine
2-Ethynyl-5-fluoro-3-methylpyridine
Formula: C₈H₆FN
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD21648440
Núm. CAS: 1372103-93-9