3,3,3-Trifluoropropanal hydrate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3,3,3-Trifluoropropionaldehyde hydrate, 3,3,3-Trifluoropropaldehyde hydrate, 3,3,3-Trifluoropropionaldehyde hydrate (diol)
PC49156-25G PC49156-5G
APOSPC49156-25GEA 865 EUR
APOSPC49156-25G APOSPC49156-5G
3,3,3-Trifluoropropanal hydrate
3,3,3-Trifluoropropanal hydrate
Formula: C₃H₃F₃O·H₂O
MW: 130,066 g/mol
Pto. Ebullición: 56…56,5 °C (745 mm Hg)
Densidad: 1,3009 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18384868
Núm. CAS: 1309602-82-1
UN: 1989
ADR: 3,III