3-Bromo-2,4-difluoronitrobenzene 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Bromo-1,3-difluoro-4-nitrobenzene
PC49157-1G PC49157-5G PC49157-25G
APOSPC49157-1GEA 33.5 EUR
APOSPC49157-1G APOSPC49157-5G APOSPC49157-25G
3-Bromo-2,4-difluoronitrobenzene 98%
3-Bromo-2,4-difluoronitrobenzene
Formula: C₆H₂BrF₂NO₂
MW: 237,986 g/mol
Pto. de fusión: 48…50 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12545882
Núm. CAS: 103977-78-2