2'-Amino-2,2,2-trifluoro-5'-(trifluoromethyl)acetophenone
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC49165-1G PC49165-250MG
APOSPC49165-1GEA 522 EUR
APOSPC49165-1G APOSPC49165-250MG
2'-Amino-2,2,2-trifluoro-5'-(trifluoromethyl)acetophenone
2'-Amino-2,2,2-trifluoro-5'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formula: C₉H₅F₆NO
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD18071074
Núm. CAS: 489429-73-4