1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-ylamino]-2-[2-amino-4-(trifluoromethyl)anilino]ethane 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC4918-1G
PC4918-500MG
APOSPC4918-1GEA
799
EUR
APOSPC4918-1G
APOSPC4918-500MG
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-ylamino]-2-[2-amino-4-(trifluoromethyl)anilino]ethane 97%
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-ylamino]-2-[2-amino-4-(trifluoromethyl)anilino]ethane
Formula:
C₁₅H₁₃ClF₆N₄ MW: 398,734 g/mol Pto. de fusión: 143…145 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00793113 Núm. CAS: 478262-14-5 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...