2-Fluoro-4-(methylsulphanyl)aniline
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC49180-1G PC49180-25G PC49180-5G
APOSPC49180-1GEA 43.5 EUR
APOSPC49180-1G APOSPC49180-25G APOSPC49180-5G
2-Fluoro-4-(methylsulphanyl)aniline
2-Fluoro-4-(methylsulphanyl)aniline
Formula: C₇H₈FNS
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD18909665
Núm. CAS: 76180-33-1
UN: 2810
ADR: 6.1,III