3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Bromo-4-(chlorocarbonyl)-α,α,α-trifluoroanisole
PC49187-1G PC49187-5G
APOSPC49187-1GEA 231 EUR
APOSPC49187-1G APOSPC49187-5G
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
Formula: C₈H₃BrClF₃O₂
MW: 303,46 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD19441789
Núm. CAS: 85366-63-8
UN: 3265
ADR: 8,III