4-Fluoroindoline
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC49192-1G PC49192-250MG
APOSPC49192-1GEA 177 EUR
APOSPC49192-1G APOSPC49192-250MG
4-Fluoroindoline
4-Fluoroindoline
Formula: C₈H₈FN
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07371634
Núm. CAS: 552866-98-5