3-(Difluoromethyl)benzyl alcohol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: [3-(Difluoromethyl)phenyl]methanol, 3-(Hydroxymethyl)benzal fluoride
PC49199-5G PC49199-1G
APOSPC49199-5GEA 1250 EUR
APOSPC49199-5G APOSPC49199-1G
3-(Difluoromethyl)benzyl alcohol 97%
3-(Difluoromethyl)benzyl alcohol
Formula: C₈H₈F₂O
MW: 158,145 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD19053257
Núm. CAS: 1309875-03-3