3,5-Difluoro-2-hydroxyphenacyl bromide 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Bromo-1-(3,5-difluoro-2-hydroxyphenyl)ethan-1-one, 2-(Bromoacetyl)-4,6-difluorophenol, 2-Bromo-3',5'-difluoro-2'-hydroxyacetophenone
PC49202-1G PC49202-5G
APOSPC49202-1GEA 132 EUR
APOSPC49202-1G APOSPC49202-5G
3,5-Difluoro-2-hydroxyphenacyl bromide 95%
3,5-Difluoro-2-hydroxyphenacyl bromide
Formula: C₈H₅BrF₂O₂
MW: 251,025 g/mol
Pto. de fusión: 67,1…71.6 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD19053258
Núm. CAS: 1192815-24-9
UN: 3263
ADR: 8,II