Methyl 3-amino-2,6-difluorobenzoate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2,4-Difluoro-3-(methoxycarbonyl)aniline
PC49203-1G PC49203-5G PC49203-25G
APOSPC49203-1GEA 21.9 EUR
APOSPC49203-1G APOSPC49203-5G APOSPC49203-25G
Methyl 3-amino-2,6-difluorobenzoate
Methyl 3-amino-2,6-difluorobenzoate
Formula: C₈H₇F₂NO₂
MW: 187,143 g/mol
Pto. de fusión: 23…24 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13195461
Núm. CAS: 84832-02-0