4-(cis-3,5-Dimethylpiperazin-1-yl)-3-fluoroaniline
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-(4-Amino-2-fluorophenyl)-cis-3,5-dimethylpiperazine
PC49206-1G PC49206-250MG
APOSPC49206-1GEA 325 EUR
APOSPC49206-1G APOSPC49206-250MG
4-(cis-3,5-Dimethylpiperazin-1-yl)-3-fluoroaniline
4-(cis-3,5-Dimethylpiperazin-1-yl)-3-fluoroaniline
Formula: C₁₂H₁₈FN₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13619678
Núm. CAS: 943752-32-7