3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Bromo-4-carboxy-α,α,α-trifluoroanisole
PC49212-1G PC49212-5G
APOSPC49212-1GEA 112 EUR
APOSPC49212-1G APOSPC49212-5G
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid 98%
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formula: C₈H₄BrF₃O₃
MW: 285,015 g/mol
Pto. de fusión: 126,5…126.7 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11110888
Núm. CAS: 85373-96-2