5'-Bromo-2'-fluoro-3'-nitroacetanilide
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: N-(5-Bromo-2-fluoro-3-nitrophenyl)acetamide, 3-Acetamido-5-bromo-2-fluoronitrobenzene
PC49219-1G PC49219-250MG
APOSPC49219-1GEA 1320 EUR
APOSPC49219-1G APOSPC49219-250MG
5'-Bromo-2'-fluoro-3'-nitroacetanilide
5'-Bromo-2'-fluoro-3'-nitroacetanilide
Formula: C₈H₆BrFN₂O₃
MW: 277,047 g/mol
Pto. de fusión: 175 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD19441790
Núm. CAS: 1313588-91-8