5-Bromo-2-fluoro-3-nitroaniline
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
3-Amino-5-bromo-2-fluoronitrobenzene
PC49220-1G
PC49220-250MG
APOSPC49220-1GEA
1120
EUR
APOSPC49220-1G
APOSPC49220-250MG
5-Bromo-2-fluoro-3-nitroaniline
5-Bromo-2-fluoro-3-nitroaniline
Formula:
C₆H₄BrFN₂O₂ MW: 235,011 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD19441791 Núm. CAS: 1313588-93-0 |