4-(Trifluoromethoxy)phenoxyacetyl chloride

Proveedor: Apollo Scientific
Peligro

PC4923-1G PC4923-5G
APOSPC4923-1GEA 194 EUR
APOSPC4923-1G APOSPC4923-5G
4-(Trifluoromethoxy)phenoxyacetyl chloride
4-(Trifluoromethoxy)phenoxyacetyl chloride
Formula: C₉H₆ClF₃O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02091505
Núm. CAS: 72220-51-0
UN: 1760
ADR: 8,III

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR